2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A10898.AP
A10898.0D
A10898.0F
A10898.APEA
52.3
EUR
A10898.AP
A10898.0D
A10898.0F
2-Ethylhexan-1,3-diol (Gemisch der Stereoisomere) ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 94-96-2
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Odour: Odourless
Melting Point: -40°
Boiling Point: 241-249°
MDL No.: MFCD00004578
Formel:
C₈H₁₈O₂ Siedepunkt: 241…249 °C Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0,9422 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004578 CAS-Nummer: 94-96-2 EINECS: 202-377-9 |