2-Ethoxybenzamid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Ethenzamide
B25455.22
B25455.36
B25455.22EA
28.8
EUR
B25455.22
B25455.36
2-Ethoxybenzamid ≥97%
2-Ethoxybenzamid
Purity: 97%
CAS No.: 938-73-8
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: 131-134°
Merck Reference: 14,3731
MDL No.: MFCD00007977
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131…134 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007977 CAS-Nummer: 938-73-8 EINECS: 213-346-4 Merck Index: 14,3731 |