2-Ethoxybenzamid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethenzamide
117870050
117871000
ACRO117870050EA
26.7
EUR
ACRO117870050
ACRO117871000
2-Ethoxybenzamid 97%
2-Ethoxybenzamid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 129…134 °C |
MDL Number:
MFCD00007977 CAS-Nummer: 938-73-8 EINECS: 213-346-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 134 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Ferro compounds | ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4- |
Insoluble matter | ≤0.005 % |