2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
A16172.09 A16172.14 A16172.18
A16172.09EA 42.5 EUR
A16172.09 A16172.14 A16172.18
2-Acetyl-5-methylfuran ≥98%
2-Acetyl-5-methylfuran
Purity: 98+% CAS No.: 1193-79-9 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5130 Boiling Point: 100-101°/25mm Beilstein Reference: 110853 MDL No.: MFCD00003243
Formel: C₇H₈O₂
Molekulargewicht: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C (25 mmHg)
Dichte: 1.068
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003243
CAS-Nummer: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1