Ethyl-2-chloracetoacetat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-chloroacetoacetate
A19810.22
A19810.36
A19810.22EA
45.1
EUR
A19810.22
A19810.36
Ethyl-2-chloracetoacetat 96%
Ethyl-2-chloracetoacetat
Purity: 96%
CAS No.: 609-15-4
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.4425
Melting Point:
Formel:
C₆H₉ClO₃ Siedepunkt: 200 °C Schmelzpunkt: < –80 °C Dichte: 1.182 Flammpunkt: 54 °C (180 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009141 CAS-Nummer: 609-15-4 EINECS: 210-180-4 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,III |