Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83676.230EA
137
EUR
83676.230
83676.290
83676.269
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8%
Acetonitril
Flasche (250 ml) mit Septumverschluß mit sechs wiederverschließbaren Einstichstellen
Formel:
H₃CCN Molekulargewicht: 41.05 g/mol Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45,7 °C Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN-Nummer: 1648 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0005 % |
Water | Max. 10 ppm |