2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
189260250 189261000 189260050
ACRO189260250EA 53.6 EUR
ACRO189260250 ACRO189261000 ACRO189260050
2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid 97%
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Formel: C₆H₇ClIN
Schmelzpunkt: 195…200 °C
MDL Number: MFCD00011984
CAS-Nummer: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 200 °C
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %
Solubility light yellow
HPLC ≥97.5 %