2-Bromimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Bromo-1H-imidazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666521-1G 666521-250MG
SIAL666521-1GEA 176 EUR
SIAL666521-1G SIAL666521-250MG
2-Bromimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
Molekulargewicht: 146.97 g/mol
MDL Number: MFCD02179526
CAS-Nummer: 16681-56-4