2-Amino-4-ethylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Ethylpyridin-2-amine, 4-Ethyl-2-pyridylamine
A18754.09
A18754.18
A18754.88
A18754.09EA
135
EUR
A18754.09
A18754.18
A18754.88
2-Amino-4-ethylpyridin 97%
2-Amino-4-ethylpyridine
Purity: 97%
CAS No.: 33252-32-3
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
Melting Point: 65-69°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00129025
Formel:
C₇H₁₀N₂ Schmelzpunkt: 65…69 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00129025 CAS-Nummer: 33252-32-3 EINECS: 251-430-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |