3-Hydroxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Hydroxyanthranilic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
148776-1G 148776-250MG
SIAL148776-1GEA 1090 EUR
SIAL148776-1G SIAL148776-250MG
3-Hydroxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxyanthranilsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 164 °C
MDL Number: MFCD00007700
CAS-Nummer: 548-93-6
EINECS: 208-962-5