2,6-Dimethoxybenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB07117.250 BTB07117.1
MAYBBTB07117.250EA 0 EUR
MAYBBTB07117.250 MAYBBTB07117.1
2,6-Dimethoxybenzamid
2,6-Dimethoxybenzamid
Formel: C₉H₁₁NO₃
MDL Number: MFCD00828821
CAS-Nummer: 21864-67-5