2,5-Dibrom-4-picolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dibromo-4-methylpyridine
361050010 361050050
ACRO361050010EA 31.8 EUR
ACRO361050010 ACRO361050050
2,5-Dibrom-4-picolin 98%
2,5-Dibrom-4-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234955
CAS-Nummer: 3430-26-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥97.5 %