2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32617.06 H32617.14
H32617.06EA 103 EUR
H32617.06 H32617.14
2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure ≥97%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 153775-33-8 Molecular Formula: C7H3F2NO4 Formula Weight: 203.10 Melting Point: 125-133° MDL No.: MFCD04115713
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Molekulargewicht: 203.1 g/mol
Schmelzpunkt: 125…133 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115713
CAS-Nummer: 153775-33-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 II