2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-pentanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98%
CAS No.: 355-80-6
Molecular Formula: F2CH(CF2)3CH2OH
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.3180
Melting Point:
Formel:
C₅H₄F₈O Siedepunkt: 141…142 °C Schmelzpunkt: < –50 °C Dichte: 1,667 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039631 CAS-Nummer: 355-80-6 EINECS: 206-593-4 Merck Index: 14,6746 |