1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
140510250
140515000
140510025
ACRO140510250EA
21.1
EUR
ACRO140510250
ACRO140515000
ACRO140510025
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan 97%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)ethan
Formel:
C₅H₁₂O₃ Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 200…203 °C Flammpunkt: 150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004687 CAS-Nummer: 77-85-0 EINECS: 201-063-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |