2-(Diphenylphosphino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
454885-1G
454885-5G
SIAL454885-1GEA
185
EUR
SIAL454885-1G
SIAL454885-5G
2-(Diphenylphosphino)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-(Diphenylphosphino)benzoic acid
Formel:
C₁₉H₁₅O₂P |
MDL Number:
MFCD00674024 CAS-Nummer: 17261-28-8 EINECS: 241-293-7 |