2-(Chlormethyl)benzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Chloromethyl)-1H-benzimidazole
C52055-25G C52055-5G
SIALC52055-25GEA 101 EUR
SIALC52055-25G SIALC52055-5G
2-(Chlormethyl)benzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
MDL Number: MFCD00005602
CAS-Nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8