1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17475.03 A17475.06 A17475.14
A17475.03EA 40.7 EUR
A17475.03 A17475.06 A17475.14
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN) ≥98%
1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol (PAN)
Purity: 98% CAS No.: 85-85-8 Molecular Formula: C15H11N3O Formula Weight: 249.27 Melting Point: 138-141° Beilstein Reference: 206390
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004071
CAS-Nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9