4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01913.1 SB01913.10 SB01913.50
MAYBSB01913.1EA 0 EUR
MAYBSB01913.1 MAYBSB01913.10 MAYBSB01913.50
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 79…79,5 °C
MDL Number: MFCD00007328
CAS-Nummer: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I