5-Fluor-2-nitrotoluol

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene

SB01285.1 SB01285.10 SB01285.50
MAYBSB01285.1EA 0 EUR
MAYBSB01285.1 MAYBSB01285.10 MAYBSB01285.50
5-Fluor-2-nitrotoluol
5-Fluor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007283
CAS-Nummer: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR