1-Ethylpyridiniumbromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethylpyridin-1-ium bromide
A17911.14
A17911.22
A17911.14EA
51.2
EUR
A17911.14
A17911.22
1-Ethylpyridiniumbromid ≥99%
1-Ethylpyridinium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 1906-79-2
Molecular Formula: C7H10BrN
Formula Weight: 188.07
Melting Point: 117-121°
MDL No.: MFCD00041999
Formel:
C₇H₁₀BrN Schmelzpunkt: 117…121 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041999 CAS-Nummer: 1906-79-2 EINECS: 217-607-3 |