4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
A14239.06 A14239.14
A14239.06EA 65.3 EUR
A14239.06 A14239.14
4-Ethyl-2-methoxyphenol ≥98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 2785-89-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 107°(225°F) Refractive Index: 1.5280 Melting Point: 15° Boiling Point: 230° Beilstein Reference: 2045329 MDL No.: MFCD00038714
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 230 °C
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1.064
Flammpunkt: 107 °C (225 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038714
CAS-Nummer: 2785-89-9
EINECS: 220-500-4