3-Ethyl-2-iodtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-Ethyl-2-iodo-3-methylbenzene, 2-Ethyl-6-methyliodobenzene
A10839.06
A10839.14
A10839.06EA
55.8
EUR
A10839.06
A10839.14
3-Ethyl-2-iodtoluol ≥98%
3-Ethyl-2-iodtoluol
Purity: 98%
CAS No.: 175277-95-9
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.08
Boiling Point: 118-120°/15mm
MDL No.: MFCD00052855
Formel:
C₉H₁₁I Siedepunkt: 118…120 °C (15 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052855 CAS-Nummer: 175277-95-9 |