4'-Isobutylacetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Isobutylacetophenone
A10624.18
A10624.30
A10624.18EA
67.8
EUR
A10624.18
A10624.30
4'-Isobutylacetophenon ≥97%
4'-Isobutylacetophenon
Purity: 97%
CAS No.: 38861-78-8
Molecular Formula: C12H16O
Formula Weight: 176.27
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5180
Beilstein Reference: 1935275
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00027393
Formel:
C₁₂H₁₆O Dichte: 0.952 Flammpunkt: 54 °C (129 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00027393 CAS-Nummer: 38861-78-8 EINECS: 254-159-8 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |