4'-Decylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
BTB09790.1
BTB09790.10
MAYBBTB09790.1EA
0
EUR
MAYBBTB09790.1
MAYBBTB09790.10
4'-Decylacetophenon
4'-Decylacetophenon
Formel:
C₁₈H₂₈O |
MDL Number:
MFCD00173754 CAS-Nummer: 37593-06-9 |