3,4-Dimethoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Veratronitrile
A12521.14
A12521.22
A12521.14EA
32
EUR
A12521.14
A12521.22
3,4-Dimethoxybenzonitril ≥98%
3,4-Dimethoxybenzonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 2024-83-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 1451651
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001802
Formel:
C₉H₉NO₂ Siedepunkt: 131…133 °C (0.3 mmHg) Schmelzpunkt: 65…69 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001802 CAS-Nummer: 2024-83-1 EINECS: 217-969-2 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |