3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
BTB03621.1 BTB03621.10 BTB03621.50
MAYBBTB03621.1EA 0 EUR
MAYBBTB03621.1 MAYBBTB03621.10 MAYBBTB03621.50
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Molekulargewicht: 155.56 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (65 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…71 °C
MDL Number: MFCD00015431
CAS-Nummer: 117482-84-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III