3-Chlor-4-fluorbenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
A15987.06 A15987.14
A15987.06EA 59.1 EUR
A15987.06 A15987.14
3-Chlor-4-fluorbenzonitril ≥98%
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 117482-84-5 Molecular Formula: C7H3ClFN Formula Weight: 155.56 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 4740501 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00015431
Formel: C₇H₃ClFN
Molekulargewicht: 155.56 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (65 mmHg)
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015431
CAS-Nummer: 117482-84-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III