2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23524.03 B23524.06
B23524.03EA 35.8 EUR
B23524.03 B23524.06
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon ≥97%
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 97+% CAS No.: 71648-45-8 Molecular Formula: C9H6ClF3O Formula Weight: 222.60 MDL No.: MFCD00045092
Formel: C₉H₆ClF₃O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045092
CAS-Nummer: 71648-45-8