Acetonitril, Prepsolv® für die präparative Chromatographie
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13358.2500 1.13358.9030 1.13358.9185 1.13358.9910 1.13358.9911 1.13358.9186 1.13358.9913 1.13358.2509
1.13358.2500EA 236 EUR
1.13358.2500 1.13358.9030 1.13358.9185 1.13358.9910 1.13358.9911 1.13358.9186 1.13358.9913 1.13358.2509
Acetonitril, Prepsolv® für die präparative Chromatographie
Acetonitril
Prepsolv® solvents are tailored to the requirements of preparative HPLC to facilitate scale-up from analytical to preparative separations. With their extremely low evaporation residue (< 1 mg/l) and low water content, they ensure optimal protection for columns.
Formel: H₃CCN
Molekulargewicht: 41.05 g/mol
Siedepunkt: 81.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45.7 °C
Dichte: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN-Nummer: 1648
ADR: 3
REACH-Nummer: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM