1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
380890050
380890250
ACRO380890050EA
60.7
EUR
ACRO380890050
ACRO380890250
1-Brom-4-fluor-3-nitrobenzol 98%
1-Bromo-4-fluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrFNO₂ Siedepunkt: 145…147 °C (35 mmHg) Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.786 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00129165 CAS-Nummer: 364-73-8 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |