4'-Bromacetophenon

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone

SB01774.1 SB01774.10 SB01774.50
MAYBSB01774.1EA 0 EUR
MAYBSB01774.1 MAYBSB01774.10 MAYBSB01774.50
4'-Bromacetophenon
4'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molekulargewicht: 199.05 g/mol
Siedepunkt: 255
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000105
CAS-Nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01387

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR