4-Brom-2-fluorbenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Brom-4-cyan-3-fluorbenzene
A13086.06 A13086.14
A13086.06EA 37.3 EUR
A13086.06 A13086.14
4-Brom-2-fluorbenzonitril ≥99%
4-Brom-2-fluorbenzonitril
Purity: 99% CAS No.: 105942-08-3 Molecular Formula: C7H3BrFN Formula Weight: 200.01 Melting Point: 69-72° Boiling Point: 238-239° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00143264
Formel: C₇H₃BrFN
Molekulargewicht: 200.01 g/mol
Siedepunkt: 238…239 °C
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143264
CAS-Nummer: 105942-08-3
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III