2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
B20360.06
B20360.09
B20360.18
B20360.06EA
49.5
EUR
B20360.06
B20360.09
B20360.18
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon 99%
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon
Purity: 99%
CAS No.: 2958-36-3
Molecular Formula: C13H9Cl2NO
Formula Weight: 266.13
Odour: Odourless
Melting Point: 87-89°
Beilstein Reference: 652774
MDL No.: MFCD00007840
Formel:
C₁₃H₉Cl₂NO Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 87…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007840 CAS-Nummer: 2958-36-3 EINECS: 220-985-2 |