2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Amino-5-chlorophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
105155-10G
105155-50G
SIAL105155-10GEA
40.6
EUR
SIAL105155-10G
SIAL105155-50G
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2',5-dichlorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉Cl₂NO Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 88…91 °C |
MDL Number:
MFCD00007840 CAS-Nummer: 2958-36-3 EINECS: 220-985-2 |