2,6-Dimethyl-4-fluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
B24965.03 B24965.06 B24965.14
B24965.03EA 88.6 EUR
B24965.03 B24965.06 B24965.14
2,6-Dimethyl-4-fluoranilin ≥98%
2,6-Dimethyl-4-fluoranilin
Purity: 98% CAS No.: 392-70-1 Molecular Formula: C8H10FN Formula Weight: 139.17 Refractive Index: 1.5345
Formel: C₈H₁₀FN
Molekulargewicht: 139.17 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03792669
CAS-Nummer: 392-70-1