2,4-Dinitro-1-naphthol, dunkelgelbes Pulver C.I. 10315
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
0215158805 0215158825
ICNA0215158805EA 39.3 EUR
ICNA0215158805 ICNA0215158825
2,4-Dinitro-1-naphthol, dunkelgelbes Pulver C.I. 10315
2,4-Dinitro-1-naphthol
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Formel: C₁₀H₆N₂O₅
Siedepunkt: 408 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…132 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065352
CAS-Nummer: 605-69-6
EINECS: 210-093-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes