3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetosyringone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
D134406-5G D134406-1G D134406-25G
SIALD134406-5GEA 148 EUR
SIALD134406-5G SIALD134406-1G SIALD134406-25G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 119…120 °C
MDL Number: MFCD00008748
CAS-Nummer: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5