1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
SB00742.1 SB00742.10 SB00742.50
MAYBSB00742.1EA 0 EUR
MAYBSB00742.1 MAYBSB00742.10 MAYBSB00742.50
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1.4571 g/cm³ (14 °C)
MDL Number: MFCD00007050
CAS-Nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III