2,6-Difluor-4-iodphenol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32080.03
H32080.09
H32080.03EA
45.9
EUR
H32080.03
H32080.09
2,6-Difluor-4-iodphenol ≥99%
2,6-Difluor-4-iodphenol
Purity: 99%
CAS No.: 950858-06-7
Molecular Formula: C6H3F2IO
Formula Weight: 255.99
Melting Point: 70-73°
MDL No.: MFCD09907951
Formel:
C₆H₃F₂IO Schmelzpunkt: 70…73 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907951 CAS-Nummer: 950858-06-7 |