2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
BTB15028.1 BTB15028.10 BTB15028.50
MAYBBTB15028.1EA 0 EUR
MAYBBTB15028.1 MAYBBTB15028.10 MAYBBTB15028.50
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
2',4'-Dichlor-5'-fluoracetophenon
Formel: C₈H₅Cl₂FO
Molekulargewicht: 207.03 g/mol
MDL Number: MFCD00077499
CAS-Nummer: 704-10-9