Trimesinsäuretrimethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
B21926.06
B21926.14
B21926.06EA
40.5
EUR
B21926.06
B21926.14
Trimesinsäuretrimethylester ≥98%
Trimesinsäuretrimethylester
Purity: 98%
CAS No.: 2672-58-4
Molecular Formula: C12H12O6
Formula Weight: 252.22
Melting Point: 144-147°
Beilstein Reference: 2219698
Formel:
C₁₂H₁₂O₆ Siedepunkt: 225…230 °C (0.5 mmHg) Schmelzpunkt: 144…147 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008434 CAS-Nummer: 2672-58-4 EINECS: 220-215-5 |