Trimesinsäuretrimethylester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester

M-Clarity™ quality level = MQ100

115983-25G 115983-5G
SIAL115983-25GEA 107 EUR
SIAL115983-25G SIAL115983-5G
Trimesinsäuretrimethylester, Sigma-Aldrich®
Trimesinsäuretrimethylester
Formel: C₁₂H₁₂O₆
Siedepunkt: 225…230 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 146.5…147 °C
MDL Number: MFCD00008434
CAS-Nummer: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR