4-Iod-o-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Dimethyliodobenzene, 1,2-Dimethyl-4-iodobenzene, 3,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 4-Iodo-1,2-dimethylbenzene, 1-Iodo-3,4-dimethylbenzene
TL00311.1 TL00311EA TL00311EE
MAYBTL00311.1EA 0 EUR
MAYBTL00311.1 MAYBTL00311EA MAYBTL00311EE
4-Iod-o-xylol
4-Iod-o-xylol
Formel: C₈H₉I
Siedepunkt: 231…233 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,633 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040989
CAS-Nummer: 31599-61-8