3',4'-Difluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanone
BTB06035.10 BTB06035.50 BTB06035.1
MAYBBTB06035.10EA 0 EUR
MAYBBTB06035.10 MAYBBTB06035.50 MAYBBTB06035.1
3',4'-Difluoracetophenon
3',4'-Difluoracetophenon
Formel: C₈H₆F₂O
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009891
CAS-Nummer: 369-33-5
EINECS: 206-717-7