4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
TL00424.1
TL00424.10
TL00424.50
MAYBTL00424.1EA
0
EUR
MAYBTL00424.1
MAYBTL00424.10
MAYBTL00424.50
4'-Methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₉H₇F₃O |
MDL Number:
MFCD00052338 CAS-Nummer: 394-59-2 |