4'-tert-Butylacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-tert-Butylacetophenone
308740050
308740010
ACRO308740050EA
74.5
EUR
ACRO308740050
ACRO308740010
4'-tert-Butylacetophenon 98%
4'-tert-Butylacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆O Siedepunkt: 107…108 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 17…18 °C Dichte: 0.96 g/cm³ Flammpunkt: 29 °C |
MDL Number:
MFCD00017256 CAS-Nummer: 943-27-1 EINECS: 213-399-3 UN-Nummer: 1224 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |