4-(Dimethylamino)benzophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20389.06 B20389.14 B20389.22
B20389.06EA 64.1 EUR
B20389.06 B20389.14 B20389.22
4-(Dimethylamino)benzophenon 98%
4-(Dimethylamino)benzophenon
Purity: 98% CAS No.: 530-44-9 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 88-90° Merck Reference: 14,3233 MDL No.: MFCD00008311
Formel: C₁₅H₁₅NO
Molekulargewicht: 225.29 g/mol
Siedepunkt: 245…250 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008311
CAS-Nummer: 530-44-9
EINECS: 208-478-4