1-(3-Aminopropyl)imidazol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
351940500 351942500
ACRO351940500EA 45.1 EUR
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropyl)imidazol 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Formel: C₆H₁₁N₃
Schmelzpunkt: –68 °C
Flammpunkt: 154 °C
MDL Number: MFCD00009819
CAS-Nummer: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
UN-Nummer: 2735
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %