1-(3-Aminopropyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
272264-250G 272264-50G
SIAL272264-250GEA 173 EUR
SIAL272264-250G SIAL272264-50G
1-(3-Aminopropyl)imidazol, Sigma-Aldrich®
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Formel: C₆H₁₁N₃
Molekulargewicht: 125.17 g/mol
MDL Number: MFCD00009819
CAS-Nummer: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9